Learn More
4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H27NO2/c1-5-13(6-2)11-9-10-12(14-7-3)15-8-4/h12H,5-11H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 217.2042 |