Learn More
4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-cyclohexanecarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30388183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388183 50 mg -
30375421 10 mg 10mg
30383065 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30388183 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44607350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 376348-77-5
Formula molecolare C16 H21 F2 N O2
Molecular Weight (g/mol) 297.34
Sinonimo Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, (S)-4,4-Difluoro-N-(3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluoro-N-((1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, UK 453465, Maraviroc related, UK-453,465
IUPAC Name 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenyl-propyl]cyclohexanecarboxamide
SMILES OCC[C@H](NC(=O)C1CCC(F)(F)CC1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H21F2NO2/c17-16(18)9-6-13(7-10-16)15(21)19-14(8-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-14,20H,6-11H2,(H,19,21)/t14-/m0/s1
Peso formulazione 297.154