Learn More
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride, 98%
Codice prodotto. 11473554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473554 50 g 50g
11399439 5 g 5g
11463554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473554 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11226.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27064-94-4 | C13H9ClF2 | 238.662 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27064-94-4
Formula molecolare C13H9ClF2
Molecular Weight (g/mol) 238.662
Numero MDL MFCD00044329
InChI Key FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC Name 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Densità 1.28
Punti di ebollizione 126°C to 128°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.557
Quantità 50 g
Numero UN UN1760
Beilstein 2052680
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 238.66
Percent Purity 98%