Learn More
4,4'-Difluorobenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11453394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453394 10 g 10g
11463394 50 g 50g
11473394 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453394 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10653.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 345-92-6
Formula molecolare C13H8F2O
Molecular Weight (g/mol) 218.20
Numero MDL MFCD00000353
InChI Key LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC Name bis(4-fluorophenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Difluorobenzophenone
Punto di fusione 106°C to 110°C
Punti di ebollizione 170°C to 172°C (10 mmHg)
Quantità 10 g
Beilstein 516231
Peso formulazione 218.2
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-fluorophenyl)ketone