Learn More
4,4'-Difluorobenzophenone, 99%
Product Code. 10079052 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10079052 5 g Bottiglia in vetro 5g
10226150 25 g Bottiglia in vetro 25g
10784841 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10079052 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 151790050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 345-92-6
Formula molecolare C13H8F2O
Molecular Weight (g/mol) 218.20
Numero MDL MFCD00000353
InChI Key LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC Name bis(4-fluorophenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 4'-Difluorobenzophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106°C to 109°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 200°C
Perdita all'essiccatura 0.25% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (FC6H4)2CO
Quantità 5 g
Peso formulazione 218.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.