Learn More
4,4'-Difluorobiphenyl, 99%
Codice prodotto. 11308115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11308115 1 g 1g
11318115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308115 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08361.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 398-23-2
Formula molecolare C12H8F2
Molecular Weight (g/mol) 190.193
Numero MDL MFCD00000349
InChI Key PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
PubChem CID 9811
IUPAC Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Difluorobiphenyl
Punto di fusione 87°C to 89°C
Punti di ebollizione 254°C to 255°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3152
Beilstein 2044699
Indice di Merck 14,3149
Peso formulazione 190.19
Percent Purity 99%