Learn More
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 122665-97-8 |
| Formula molecolare | C7H10F2O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4,4-Difluorocyclohexane-1-carboxylic Acid, 4,4-Difluorocyclohexanoic Acid, 4,4-Difluorocyclohexylcarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1 |
| IUPAC Name | 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.15 |
| Peso formulazione | 164.0649 |