Learn More
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Codice prodotto. 15294914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15294914 5 g 5g
15284914 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15294914 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452470050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 178312-48-6 | C7H12F2O | 150.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 178312-48-6
Formula molecolare C7H12F2O
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Numero MDL MFCD11847775
InChI Key XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-difluorocyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl-methanol, 4,4-difluorocyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexanemethanol, 4,4-difluoro cyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl methanol, 4,4-difluorocyclohexyl-methanol
PubChem CID 21184133
IUPAC Name (4,4-difluorocyclohexyl)methanol
SMILES OCC1CCC(F)(F)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico (4, 4-Difluorocyclohexyl)methanol
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 150.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.