Learn More
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15595176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595176 1 g 1g
15505186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15595176 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 144230-52-4 | C5H9F2N·HCl | 157.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144230-52-4
Formula molecolare C5H9F2N·HCl
Molecular Weight (g/mol) 157.59
InChI Key OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
PubChem CID 2758351
IUPAC Name 4,4-difluoropiperidine;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Punto di fusione 173.0°C to 177.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104% (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.59
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.