Learn More
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11308956 1 g 1g
11318956 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308956 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19555.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 144230-52-4 | Molecular Formula: C5H10ClF2N | Molecular Weight: 157.589 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144230-52-4
Formula molecolare C5H10ClF2N
Molecular Weight (g/mol) 157.589
Numero MDL MFCD03095381
InChI Key OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
PubChem CID 2758351
IUPAC Name 4,4-difluoropiperidine;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Punto di fusione ∼172°C
Quantità 1 g
Beilstein 6812163
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 157.59
Percent Purity 98%