Learn More
4,4'-Dihydroxybiphenyl, 99%
Codice prodotto. 11485886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11485886 100 g 100g
11475886 25 g 25g
11495886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22240.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
4,4'-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-88-6
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00002348
InChI Key VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Punto di fusione 279°C to 285°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 1908886
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4,4-diol