Learn More
4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30371662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371662 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4934352.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H10O3
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.063
Percent Purity >95