Learn More
4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30372965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372965 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493435250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H10O3
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.063
Percent Purity >95