Learn More
4,4'-Diiodobiphenyl, 99%
Codice prodotto. 11445087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445087 25 g 25g
11455087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21970.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406.005 g/mol
4,4?-diiodobiphenyl was coupled with (trimethylsilyl) acetylene via a Sonogashira-Hagihara reaction to afford the (trimethylsilyl)ethynyl derivative. 4,4?-diiodobipheny enhanced the expression of the luciferase gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′-diiodobiphenyl was coupled with (trimethylsilyl) acetylene via a Sonogashira-Hagihara reaction to afford the (trimethylsilyl)ethynyl derivative. 4,4′-diiodobipheny enhanced the expression of the luciferase gene.
Solubility
Soluble in hot Toluene(very faint turbidity).
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3001-15-8
Formula molecolare C12H8I2
Molecular Weight (g/mol) 406.005
Numero MDL MFCD00001057
InChI Key GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
IUPAC Name 1-iodo-4-(4-iodophenyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Diiodobiphenyl
Punto di fusione 205°C to 211°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3152
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in hot Toluene(very faint turbidity).
Peso formulazione 406
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl