Learn More
4,4'-Diiodobiphenyl, 99%
Codice prodotto. 10124703 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10124703 5 g Bottiglia in vetro 5g
10085843 25 g Bottiglia in vetro 25g
10209493 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10124703 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115120050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3001-15-8
Formula molecolare C12H8I2
Molecular Weight (g/mol) 406
Numero MDL MFCD00001057
InChI Key GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
IUPAC Name 1-iodo-4-(4-iodophenyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Diiodobiphenyl
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 201°C to 204°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4C6H4I
Quantità 5 g
Beilstein 05, 581
Peso formulazione 406
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.