Learn More
4,4'-Diisopropylbiphenyl, 97%
Codice prodotto. 11495666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495666 5 g 5g
11485666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20779.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18970-30-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18970-30-4
Formula molecolare C18H22
Molecular Weight (g/mol) 238.37
Numero MDL MFCD00043533
InChI Key NUEUMFZLNOCRCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-diisopropylbiphenyl, 4,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-iso-propylbiphenyl, unii-wr8g413l6a, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1-methylethyl, 4,4-diisopropylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-4-4-propan-2-ylphenyl benzene, biphenyl, 4,4'-diisopropyl, pubchem17483
PubChem CID 519615
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Diisopropylbiphenyl
Punto di fusione 66°C
Quantità 5 g
IUPAC Name 4,4'-bis(propan-2-yl)-1,1'-biphenyl
Peso formulazione 238.37
Percent Purity 97%