Learn More
4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30373828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30373828 100 mg
30387370 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30373828 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460501100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150321-88-3
Formula molecolare C16 H10 N2 O6 S4 . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 500.5
Sinonimo 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[5-isothiocyanatobenzenesulfonic Acid Disodium Salt
IUPAC Name disodium;5-isothiocyanato-2-[2-(4-isothiocyanato-2-sulfonatophenyl)ethyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1CCc2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H12N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h3-8H,1-2H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 499.9217