Learn More
4,4-Dimethoxy-2-butanone, TRC
Codice prodotto. 30385497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4614451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Dimethoxy-2-butanone
CAS 5436-21-5
Formula molecolare C6H12O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1-Dimethoxy-3-butanone, 3-Oxobutyraldehyde 1-(Dimethyl Acetal), 3-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutane-2-one, Acetoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde Dimethyl Acetal, Formylacetone Dimethyl Acetal, NSC 21538, NSC 59721, beta-Oxobutyraldehyde Dimethyl Acetal
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
SMILES COC(CC(=O)C)OC
IUPAC Name 4,4-dimethoxybutan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Peso formulazione 132.0786