Learn More
4,4'-Dimethoxybenzil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461019
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461019 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103610
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dimethoxybenzil
CAS 1226-42-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H14O4
Quantità 1 g
Sinonimo p-Anisil
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 270.28
Peso formulazione 270.28
Percent Purity 99.3%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only