Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114725
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
90-96-0
C15H14O3
242.27
MFCD00008404
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
7032
bis(4-methoxyphenyl)methanone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
90-96-0
C15H14O3
242.27
MFCD00008404
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
7032
bis(4-methoxyphenyl)methanone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4,4′-Dimethoxybenzophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141.0°C to 146.0°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3OC6H4)2CO
Quantità 25 g
Beilstein 08, 317
Peso formulazione 242.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.