Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenone, 97%
Codice prodotto. 10592561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592561 100 g Plastic bottle 100g
10236070 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161741000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-96-0
Formula molecolare C15H14O3
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Numero MDL MFCD00008404
InChI Key RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC Name bis(4-methoxyphenyl)methanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4′-Dimethoxybenzophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141.0°C to 146.0°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3OC6H4)2CO
Quantità 100 g
Beilstein 08, 317
Peso formulazione 242.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.