Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,4'-Dimethoxybenzophenone |
| CAS | 90-96-0 |
| Formula molecolare | C15H14O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Bis(4-anisyl) Ketone, Bis(4-methoxyphenyl) Ketone, Bis(p-anisyl) Ketone, Bis(p-methoxy)benzophenone, Bis(p-methoxyphenyl) Ketone, DMBP, Di(4-methoxyphenyl) Ketone, Di-p-anisyl Ketone, NSC 4191, p,p'-Dimethoxybenzophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.26 |
| Peso formulazione | 242.0943 |