Learn More
4,4'-Dimethoxychalcone, 99%
Codice prodotto. 11332876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11332876 10 g 10g
11342876 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10585.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2373-89-9 | C17H16O3 | 268.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2373-89-9
Formula molecolare C17H16O3
Molecular Weight (g/mol) 268.31
Numero MDL MFCD00025815
InChI Key HDXVSZWKIHQDES-LFYBBSHMSA-N
Sinonimo 4,4'-dimethoxychalcone, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 4,4/'-dimethoxychalcone, 2-propen-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl, e-4,4'-dimethoxychalcone, 1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one
PubChem CID 5377817
IUPAC Name (E)-1,3-bis(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dimethoxychalcone
Punto di fusione 99°C to 103°C
Quantità 10 g
Beilstein 1622293
Peso formulazione 268.32
Percent Purity 99%