Learn More
4,4'-Dimethoxydiphenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 4,4'-Dimethoxydiphenylamine |
| CAS | 101-70-2 |
| Formula molecolare | C14H15NO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di(4-methoxyphenyl)amine, Di(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Difenam, Fenam M, N,N-Bis(4-methoxyphenyl)amine, N-(4-Methoxyphenyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-anisidine, Thermoflex, p,p'-Dimethoxydiphenylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1 |
| IUPAC Name | 4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 229.27 |
| Peso formulazione | 229.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?