Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl Chloride, 98%
Codice prodotto. 10316550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10316550 25 g Bottiglia in vetro 25g
10407350 5 g Bottiglia in vetro 5g
10607773 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10316550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146020250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40615-36-9
Formula molecolare C21H19ClO2
Molecular Weight (g/mol) 338.83
Numero MDL MFCD00008409
InChI Key JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC Name 1-[chloro-(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121°C to 127°C
Colore Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
Quantità 25 g
Fieser 01,188
Peso formulazione 338.82
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.