Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl Chloride, 98%
Codice prodotto. 10607773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607773 100 g Bottiglia in vetro 100g
10407350 5 g Bottiglia in vetro 5g
10316550 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10607773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146021000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40615-36-9
Formula molecolare C21H19ClO2
Molecular Weight (g/mol) 338.83
Numero MDL MFCD00008409
InChI Key JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC Name 1-[chloro-(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121°C to 127°C
Colore Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
Quantità 100 g
Fieser 01,188
Peso formulazione 338.82
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dimethoxytrityl chloride