Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30137559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137559 5 g 5g
30134891 10 g 10g
30004556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137559 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4611155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40615-36-9
Formula molecolare C21H19ClO2
Molecular Weight (g/mol) 338.83
Sinonimo 1,1'-(Chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl Chloride, Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl Chloride, Chlorobis(4-methoxyphenyl)phenylmethane, NSC 89782, DMT-Cl, DMTCl
SMILES COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dimethoxytrityl Chloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Peso formulazione 338.1074