Learn More
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione, 99%
Codice prodotto. 11328226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328226 25 g 25g
11318226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328226 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15251.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13988-67-5 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13988-67-5
Formula molecolare C13H16O2
Molecular Weight (g/mol) 204.27
Numero MDL MFCD00511275
InChI Key HORVLKADAZQYRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cbmicro_020484, benzoylpivaloylmethane, acmc-1c1ej, 2-tert-butylcarbonyl acetophenone, 1-tert-butyl-3-phenylmalonaldehyde, 1,3-pentanedione,4,4-dimethyl-1-phenyl, 1,3-pentanedione, 4,4-dimethyl-1-phenyl, 4,4-dimethyl-1-phenyl-1,3-pentanedione #
PubChem CID 589971
IUPAC Name 4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Densità 1.024
Punti di ebollizione 127°C to 128°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.559
Quantità 25 g
Beilstein 1868436
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 99%