Learn More
4,4-Dimethyl-2-oxazoline, 98%
Codice prodotto. 11480543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480543 5 g 5g
11490543 25 g 25g
11400553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480543 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12670.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol
4,4-Dimethyl-2-oxazoline is used in the fictionalization of a non-activated carbon-hydrogen bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4-Dimethyl-2-oxazoline is used in the fictionalization of a non-activated carbon-hydrogen bond.
Solubility
Hydrolyzes with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30093-99-3
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00014507
InChI Key KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
IUPAC Name 4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole
SMILES CC1(C)COC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Densità 0.94
Punti di ebollizione 99°C to 100°C
Punto d'infiammabilità 1°C (33°F)
Indice di rifrazione 1.419
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1209606
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyzes with water.
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Dimethyl-2-oxazoline