Learn More
4,4-Dimethyl-2-oxazoline, 98%
Codice prodotto. 10313872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10313872 10 g Bottiglia in vetro 10g
11976821 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10313872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355270100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30093-99-3
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00014507
InChI Key KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
SMILES CC1(C)COC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4-Dimethyl-2-oxazoline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 99.0°C to 100.0°C
Punto d'infiammabilità 1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4240
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.94
IUPAC Name 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.