Learn More
4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| CAS | 883455-55-8 |
| Formula molecolare | C10 H12 N4 O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 4-(4'-N,N-Dimethylaminophenyl)urazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N4O2/c1-13(2)7-3-5-8(6-4-7)14-9(15)11-12-10(14)16/h3-6H,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)N2C(=O)NNC2=O |
| IUPAC Name | 4-[4-(dimethylamino)phenyl]-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.23 |
| Peso formulazione | 220.096 |