Learn More
4,4'-Dimethylbenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 10370344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10370344 1 g Bottiglia in vetro 1g
10239980 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10370344 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 408220010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-97-2
Formula molecolare C15H14O
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00017214
InChI Key ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC Name bis(4-methylphenyl)methanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4′-Dimethylbenzophenone
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93°C to 97°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 200°C (17.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder