Learn More
4,4'-Dimethylbiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10356370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356370 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10356370 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 116080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4′-Dimethylbiphenyl
Nota nome 97%
CAS 613-33-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117°C to 122°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 295°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H14
Formula lineare CH3C6H4C6H4CH3
Numero MDL MFCD00008545
Quantità 1 g
Beilstein 05, 610
Sinonimo 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
InChI Key RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
IUPAC Name 1-methyl-4-(4-methylphenyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 182.27
PubChem CID 11941
Peso formulazione 182.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder