Learn More
4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10600245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10600245 1 g Amber Glass Bottle 1g
10547473 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10600245 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTBG00026DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 932-01-4
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00101954
InChI Key VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 95%