Learn More
4,4'-Dimethyldiphenylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,4'-Dimethyldiphenylamine |
| CAS | 620-93-9 |
| Formula molecolare | C14H15N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Methyl-N-(4-methylphenyl)benzenamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(C)C=C2 |
| IUPAC Name | di-p-tolylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.28 |
| Peso formulazione | 197.12 |