Learn More
4,4'-Diphenoxybenzophenone, 98%
Codice prodotto. 11353047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353047 25 g 25g
11333047 1 g 1g
11343047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11353047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13419.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14984-21-5 | C25H18O3 | 366.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14984-21-5
Formula molecolare C25H18O3
Molecular Weight (g/mol) 366.42
Numero MDL MFCD00077969
InChI Key BSILAEQTGTZMIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-diphenoxybenzophenone, bis 4-phenoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-phenoxyphenyl, unii-2l24ex5o0x, benzophenone, 4,4'-diphenoxy, di4-phenoxyphenyl ketone, zlchem 703, acmc-1br23, 4,4/'-diphenoxybenzophenone, 4,4'-bis phenoxy benzophenone
PubChem CID 84743
IUPAC Name bis(4-phenoxyphenyl)methanone
SMILES O=C(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Diphenoxybenzophenone
Punto di fusione 147°C to 151°C
Quantità 25 g
Beilstein 2165449
Peso formulazione 366.42
Percent Purity 98%