Learn More
4,4-Diphenyl-2-butanone, 98%
Codice prodotto. 11431508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431508 5 g 5g
11421508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13847.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5409-60-9 | C16H16O | 224.303 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5409-60-9
Formula molecolare C16H16O
Molecular Weight (g/mol) 224.303
Numero MDL MFCD00017619
InChI Key FPHXYKLKNOEKTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-diphenyl-2-butanone, 4,4'-diphenyl-2-butanone, benzhydrylaceton, acmc-20amsh, 4,4-diphenyl-butan-2-one, 2-butanone,4,4-diphenyl, methyl-2,2-diphenylethyl ketone
PubChem CID 79421
IUPAC Name 4,4-diphenylbutan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Diphenyl-2-butanone
Quantità 5 g
Peso formulazione 224.3
Percent Purity 98%