Learn More
4,4'-Dithiodipyridine, 98%
Codice prodotto. 10607332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607332 25 g Bottiglia in vetro 25g
10307390 1 g Bottiglia in vetro 1g
10478530 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10607332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162240250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2645-22-9 | C10H8N2S2 | 220.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2645-22-9
Formula molecolare C10H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 220.32
Numero MDL MFCD00006423
InChI Key UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-dithiodipyridine, 4,4'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-4-yl disulfane, aldrithiol-4, pyridine, 4,4'-dithiobis, 4,4'-dithiopyridine, di 4-pyridyl disulfide, aldrithiol 4, di 4-pyridinyl disulfide, 4,4'-dipyridine disulfide
PubChem CID 75846
ChEBI CHEBI:41814
IUPAC Name 4-(pyridin-4-yldisulfanyl)pyridine
SMILES C1=CN=CC=C1SSC2=CC=NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Dithiodipyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 79°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)S-S(C5H4N)
Quantità 25 g
Beilstein 21, II, 35
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Dithiodipyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.