Learn More
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30406996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406996 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406996 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF58847050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-78-2
Formula molecolare C12H15ClFNO
Quantità 50 g
Sinonimo (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC Name (4-fluorophenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 243.71
Peso formulazione 243.0826