Learn More
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11473228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473228 25 g 25g
11463228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17657.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56442-17-2 | C14H11FO2 | 230.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56442-17-2
Formula molecolare C14H11FO2
Molecular Weight (g/mol) 230.24
Numero MDL MFCD00173650
InChI Key QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
PubChem CID 735860
IUPAC Name 4-[(4-fluorophenyl)methoxy]benzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Quantità 25 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 230.24
Percent Purity 97%