Learn More
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 56442-17-2 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 96°C to 100°C |
| Colore | Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.