Learn More
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11395489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395489 250 mg 250mg
11305499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11395489 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50452.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 137736-06-2 | C13H9FO2 | 216.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137736-06-2
Formula molecolare C13H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 216.21
Numero MDL MFCD01631896
InChI Key YUPBWHURNLRZQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4'-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-4-fluorophenoxy, pubchem23015, acmc-209ceq, yupbwhurnlrzql-uhfffaoysa, 4-4-fluorophenoxyl benzaldehyde, 4-fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PubChem CID 3856802
IUPAC Name 4-(4-fluorophenoxy)benzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Quantità 250 mg
Peso formulazione 216.21
Percent Purity 97%