Learn More
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15485257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485257 25 g 25g
15495257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32530.14
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 215589-24-5
Formula molecolare C13H8FNO
Molecular Weight (g/mol) 213.211
Numero MDL MFCD01815090
InChI Key NXVPHQNXBDDVCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-fluorophenoxy benzonitrile, 4-4-fluorophenoxy benzenecarbonitrile, acmc-1chxs, 4-cyano-4'-fluorodiphenyl ether, benzonitrile,4-4-fluorophenoxy
PubChem CID 1490284
IUPAC Name 4-(4-fluorophenoxy)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Punto di fusione 67°C to 68°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 213.21
Percent Purity 98%