Learn More
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30398446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398446 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398446 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59522010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12 H14 F N . Cl H
Quantità 10 mg
Sinonimo Pyridine, 4-(4-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1-methylpyridine hydrochloride, 1-Methyl-4-(4'-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Imp. G (EP) as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 227.71
Peso formulazione 227.0877
Percent Purity >95