Learn More
4-(4-Fluorophenyl)imidazole, 97%
Codice prodotto. 15414107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15414107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15414107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31503.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 65020-70-4 | C9H7FN2 | 162.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Fluorophenyl)imidazole
CAS 65020-70-4
Punto di fusione 127°C to 131°C
Formula molecolare C9H7FN2
Numero MDL MFCD00297041
Quantità 5 g
Sinonimo 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-fluorophenyl, 4-4-fluoro-phenyl-1h-imidazole, regid_for_cid_657876, 5-4-fluorophenyl-3h-imidazole, 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 9, 1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl, 3sq
InChI Key QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)F
IUPAC Name 5-(4-fluorophenyl)-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 162.167
PubChem CID 657876
Peso formulazione 162.17
Percent Purity 97%