Learn More
4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077489
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
197304-21-5
C13H16O6
268.27
MFCD01317805
SEJSVFHBVLKHLB-UHFFFAOYSA-N
2758419
4-(4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butanoic acid
COC1=CC(OCCCC(O)=O)=CC(OC)=C1C=O
197304-21-5
C13H16O6
268.27
MFCD01317805
SEJSVFHBVLKHLB-UHFFFAOYSA-N
2758419
4-(4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butanoic acid
COC1=CC(OCCCC(O)=O)=CC(OC)=C1C=O
Materiale o nome chimico 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid
Punto di fusione 166.0°C to 169.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butanoic acid, 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butyric acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, 4-3', 5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, bal linker, ambotzrl-1072, 4-4-formyl-3,5-dimethoxy-phenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxybutyricacid, 4-3,5-dimethoxy-4-formylphenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formylphenoxy butyric acid
Peso formulazione 268.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.