Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 98%
Codice prodotto. 11428297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428297 5 g 5g
11438297 25 g 25g
11468890 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18370.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1478-61-1 | C15H10F6O2 | 336.23 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1478-61-1
Formula molecolare C15H10F6O2
Molecular Weight (g/mol) 336.23
Numero MDL MFCD00000439
InChI Key ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bisphenol af, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphenol, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, hexafluorobisphenol a, biphenol af, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl diphenol, hexafluoroisopropylidenebis 4-hydroxybenzene, hexafluorodiphenylolpropane, hexafluoroacetone bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl perfluoropropane
PubChem CID 73864
ChEBI CHEBI:72754
IUPAC Name 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Punto di fusione 158°C to 162°C
Punti di ebollizione 400°C
Quantità 5 g
Beilstein 1891568
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 336.24
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol