Learn More
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 97%
Codice prodotto. 11466227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466227 25 g 25g
11355045 1 g 1g
11456227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11466227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25150.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-48-5
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00048232
InChI Key OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
IUPAC Name 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Punto di fusione 39°C to 42°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%