missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30322444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30322444 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30322444 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14233020ME2000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Lyral (mixture of isomers)
CAS 31906-04-4
Nomi componenti o analita Lyral (mixture of isomers)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H22 O2
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
InChI Formula InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O
IUPAC Name 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 210.31
Quantità 1 mL
Peso formulazione 210.162 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.