Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 99+%
Codice prodotto. 10449490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10449490 50 g Bottiglia in vetro 50g
10614682 250 g Bottiglia in vetro 250g
10249633 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10449490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176470500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5471-51-2
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Numero MDL MFCD00002394
InChI Key NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 82°C to 84°C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2CH2COCH3
Quantità 50 g
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico